Polyethylene glycol monododecyl ether n=∼25
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
P0671-25G
P0671-500G
TCIAP0671-25GEA
17.6
EUR
TCIAP0671-25G
TCIAP0671-500G
Polyethylene glycol monododecyl ether n=∼25
Polyethylene glycol monododecyl ether
Formule:
HO(CH₂CH₂O)nC₁₂H₂₅ |
Numéro MDL:
MFCD00080891 Numéro CAS: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,07558 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Freezing point | 35.0 to 40.0 deg-C |
The average value of n | 23.0 to 27.0 |