Imprimer
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridyl-3-acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
P0639-10G P0639-25G
TCIAP0639-10GEA 58.3 EUR
TCIAP0639-10G TCIAP0639-25G
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₈ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00012819
Numéro CAS: 6419-36-9
EINECS: 229-148-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C