Imprimer
Pentamethoxy Red
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(2,4-dimethoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methanol, 2,2',2'',4,4'-Pentamethoxytriphenylmethanol
P0631-1G P0631-25G
TCIAP0631-1GEA 99 EUR
TCIAP0631-1G TCIAP0631-25G
Pentamethoxy Red
Pentamethoxy Red
Formule: C₂₄H₂₆O₆
Numéro MDL: MFCD00070616
Numéro CAS: 1755-51-7
EINECS: 217-146-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90b936450eeaad00f8e172757b267208c66cf6e9&vid=90b936450eeaad00f8e172757b267208c66cf6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C
Transition interval (pH) (red purple)1.2 to 3.8 (colorless)