Imprimer
Acide 2,3,4-trihydroxybenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P0571-1G P0571-5G
TCIAP0571-1GEA 19.8 EUR
TCIAP0571-1G TCIAP0571-5G
Acide 2,3,4-trihydroxybenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,3,4-trihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002447
Numéro CAS: 610-02-6
EINECS: 210-205-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %