Imprimer
Propionylcholine-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P0517-1G P0517-25G
TCIAP0517-1GEA 99 EUR
TCIAP0517-1G TCIAP0517-25G
Propionylcholine-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Propionylcholine-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₅H₂₅NO₅S
MW: 331.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059975
Numéro CAS: 1866-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency