Imprimer
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360000 K 90
Fournisseur: TCI
P0473-25G P0473-500G
TCIAP0473-25GEA 18.7 EUR
TCIAP0473-25G TCIAP0473-500G
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360000 K 90
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Merck Index: 14,07697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Total Nitrogen 12.0 to 12.8 %
Water max. 5.0 %
K value 84.0 to 95.0