Imprimer
Alcool polyvinylique n=1750±50
Fournisseur: TCI
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
P0469-25G P0469-500G
TCIAP0469-25GEA 19.8 EUR
TCIAP0469-25G TCIAP0469-500G
Alcool polyvinylique n=1750±50
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Merck Index: 14,07585
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 7.0 %
degree of saponification 97.0 to 100.0 mol%