Imprimer
Pinacyanol iodide ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Iodide, Quinaldine Blue, 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Iodide
P0436-1G P0436-5G
TCIAP0436-1GEA 62.7 EUR
TCIAP0436-1G TCIAP0436-5G
Pinacyanol iodide ≥90.0% (par HPLC)
Pinacyanol iodide
Formule: C₂₅H₂₅IN₂
MW: 480.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011975
Numéro CAS: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%