Imprimer
Phytic acid ∼50% ∼1.1 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Inositol hexaphosphoric acid
P0409-25G P0409-500G
TCIAP0409-25GEA 19.8 EUR
TCIAP0409-25G TCIAP0409-500G
Phytic acid ∼50% ∼1.1 mol/L dans l'eau
Phytic acid
Formule: C₆H₁₈O₂₄P₆
MW: 660.03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082309
Numéro CAS: 83-86-3
EINECS: 201-506-6
Merck Index: 14,07387
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (Neutralization titration) 47.0 to 54.0 w/w%
Binding phosphorous 13.5 to 14.6 %
Free phosphorous max. 1.0 %