L-Phenylephrine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(R)-(-)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol, (R)-(-)-3-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol, (R)-(-)-3-Hydroxy-alpha-(methylaminomethyl)benzyl Alcohol, (R)-(-)-Phenylephrine
P0395-25G
P0395-5G
TCIAP0395-25GEA
208
EUR
TCIAP0395-25G
TCIAP0395-5G
L-Phenylephrine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Phenylephrine
Formule:
C₉H₁₃NO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00044749 Numéro CAS: 59-42-7 EINECS: 200-424-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -53.0 to -58.0 deg (C=5, 1mol/L HCl) |