Imprimer
Poly(methyl vinyl ether) 30% dans l'eau
Fournisseur: TCI
P0384-25G P0384-500G
TCIAP0384-25GEA 24.2 EUR
TCIAP0384-25G TCIAP0384-500G
Poly(methyl vinyl ether) 30% dans l'eau
Poly(methyl vinyl ether)
Formule: C₃H₆O
Numéro MDL: MFCD00161528
Numéro CAS: 9003-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid
Evaporation residue 27.0 to 33.0 %
Viscosity 2000 to 4000 mPa-s
Absorbance max. 0.300 (400.0 nm)
Absorbance2 max. 0.050 (600.0 nm)