Imprimer
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) (copolymer 7:3) 50% dans l'éthanol
Fournisseur: TCI
Danger
P0382-500G P0382-25G
TCIAP0382-500GEA 73.7 EUR
TCIAP0382-500G TCIAP0382-25G
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) (copolymer 7:3) 50% dans l'éthanol
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)
Numéro MDL: MFCD00134018
Numéro CAS: 25086-89-9
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Total Nitrogen 4.2 to 4.8 %
Evaporation residue 46.0 to 54.0 %
Viscosity 800.0 to 3,000.0 mPa-s