Imprimer
L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-Pro-OMe.HCl, H-Pro-OMe·HCl
P0342-25G P0342-5G
TCIAP0342-25GEA 178 EUR
TCIAP0342-25G TCIAP0342-5G
L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Proline methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·HCl
MW: 165.6 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012708
Numéro CAS: 2133-40-6
EINECS: 218-363-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 75.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=1, H2O)