Imprimer
Phthalyl-DL-glutamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P0338-25G P0338-5G
TCIAP0338-25GEA 240 EUR
TCIAP0338-25G TCIAP0338-5G
Phthalyl-DL-glutamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phthalyl-DL-glutamic acid
Formule: C₁₃H₁₁NO₆
Numéro MDL: MFCD00023059
Numéro CAS: 6349-98-0
EINECS: 228-754-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency