Imprimer
Diisodécyle phtalate (mélange d'isomères à chaîne ramifiée)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DIDP, Phthalic acid diisodecyl ester
P0299-25ML P0299-500ML
TCIAP0299-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0299-25ML TCIAP0299-500ML
Diisodécyle phtalate (mélange d'isomères à chaîne ramifiée)
Diisodécyle phtalate
Formule: C₂₈H₄₆O₄
Point d'éclair: 235°C
Numéro MDL: MFCD00048389
Numéro CAS: 26761-40-0
EINECS: 247-977-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=070004447c8dbd4817bd780ff3dd97269e1d06ad&vid=070004447c8dbd4817bd780ff3dd97269e1d06ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Ester Value 246 to 254