1-Naphthyl phosphate disodium salt substrat pour Phosphatase
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
P0263-1G
P0263-5G
TCIAP0263-1GEA
71.5
EUR
TCIAP0263-1G
TCIAP0263-5G
1-Naphthyl phosphate disodium salt substrat pour Phosphatase
1-Naphthyl phosphate disodium salt
Formule:
C₁₀H₇Na₂O₄P Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00041007 Numéro CAS: 2183-17-7 EINECS: 218-564-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | 97.0 to 103.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 10.0 % |
Alkaline Phosphatase detection test | to pass test |