Imprimer
2-Éthylhexyle dihydrogénophosphate
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phosphoric Acid Octyl Ester, Octyl Phosphate, Phosphoric Acid 2-Ethylhexyl Ester
P0261-25G P0261-500G
TCIAP0261-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0261-25G TCIAP0261-500G
2-Éthylhexyle dihydrogénophosphate
2-Éthylhexyle dihydrogénophosphate
Numéro MDL: MFCD00135884
Numéro CAS: 12645-31-7
EINECS: 235-741-0
ONU: 3265
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Assay of mono ester 30.0 to 45.0 %
Assay of Diester 50.0 to 70.0 %