Imprimer
Phloridzin ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phlorizin hydrate
P0248-1G P0248-5G
TCIAP0248-1GEA 69.3 EUR
TCIAP0248-1G TCIAP0248-5G
Phloridzin ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Phloridzin
Formule: C21H24O10
MW: 436.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006591
Numéro CAS: 60-81-1
EINECS: 200-487-1
Merck Index: 14,07327
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -52.0 to -55.0 deg (C=3.2, EtOH (95%))
Water max. 8.0 %