Imprimer
Phenyl-1-Propenyl Ketone ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0216-10G P0216-25G
TCIAP0216-10GEA 160 EUR
TCIAP0216-10G TCIAP0216-25G
Phenyl-1-Propenyl Ketone ≥80.0% (par GC)
Phenyl-1-Propenyl Ketone
Formule: C₁₀H₁₀O
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00059386
Numéro CAS: 495-41-0
EINECS: 207-800-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04367f73903b91f7557e08b70cc5c7ef8aa674af&vid=04367f73903b91f7557e08b70cc5c7ef8aa674af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %