Imprimer
Phenyl phosphate disodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phosphoric acid phenyl ester disodium salt, Phosphoric acid monophenyl ester disodium salt
P0208-25G P0208-500G
TCIAP0208-25GEA 60.5 EUR
TCIAP0208-25G TCIAP0208-500G
Phenyl phosphate disodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phenyl phosphate disodium salt
Formule: C₆H₅Na₂O₄P·xH₂O
MW: 218.06 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00002133
Numéro CAS: 3279-54-7
EINECS: 221-917-4
Merck Index: 14,03357
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 7.0 to 16.0 %