Imprimer
Phenylpyruvic acid ≥93.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-Keto-DL-phenylalanine
P0154-25G P0154-5G
TCIAP0154-25GEA 195 EUR
TCIAP0154-25G TCIAP0154-5G
Phenylpyruvic acid ≥93.0% (par GC, analyse par titration)
Phenylpyruvic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002589
Numéro CAS: 156-06-9
EINECS: 205-847-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %