Imprimer
2-Phényléthanamine, chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenethylamine Hydrochloride
P0086-25G P0086-500G P0086-100G
TCIAP0086-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0086-25G TCIAP0086-500G TCIAP0086-100G
2-Phényléthanamine, chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Phényléthanamine, chlorhydrate
Formule: C₈H₁₁N
MW: 157.64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012893
Numéro CAS: 156-28-5
EINECS: 205-849-2
Merck Index: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da28cbe951c2eef234762b278a29ffd05e1a717&vid=6da28cbe951c2eef234762b278a29ffd05e1a717&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency