Imprimer
Morin hydrate ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P0041-1G P0041-25G P0041-5G
TCIAP0041-1GEA 25.3 EUR
TCIAP0041-1G TCIAP0041-25G TCIAP0041-5G
Morin hydrate ≥90.0% (par HPLC)
Morin hydrate
Formule: C₁₅H₁₀O₇
Numéro MDL: MFCD00217054
Numéro CAS: 654055-01-3
EINECS: 207-542-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06269
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Water max. 12.0 %