Imprimer
Sodium-D-pantothenate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
P0013-25G P0013-250G
TCIAP0013-25GEA 89.1 EUR
TCIAP0013-25G TCIAP0013-250G
Sodium-D-pantothenate ≥97.0% (sur base azote total)
Sodium-D-pantothenate
Formule: C₉H₁₇NO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002767
Numéro CAS: 867-81-2
EINECS: 212-768-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.5 deg (C=5, H2O) (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %