Imprimer
Oxetan-3-ylmethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, Oxetan-3-ylmethanol
O0558-1G O0558-200MG
TCIAO0558-1GEA 84.7 EUR
TCIAO0558-1G TCIAO0558-200MG
Oxetan-3-ylmethanol ≥98.0% (par GC)
Oxetan-3-ylmethanol
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'éclair: 106°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD17015894
Numéro CAS: 6246-06-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %