Imprimer
2-Oxohexahydro-2H-3,5-methanocyclopenta[b]furan-6-yl methacrylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 2-Oxohexahydro-2H-3,5-methanocyclopenta[b]furan-6-yl ester, 5-Methacroyloxy-2,6-norbornane Carbolactone
O0536-5G O0536-25G
TCIAO0536-5GEA 74.8 EUR
TCIAO0536-5G TCIAO0536-25G
2-Oxohexahydro-2H-3,5-methanocyclopenta[b]furan-6-yl methacrylate ≥98.0% (par GC)
2-Oxohexahydro-2H-3,5-methanocyclopenta[b]furan-6-yl methacrylate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD31715034
Numéro CAS: 254900-07-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C