Imprimer
[Oxalylbis(azanediyl)]bis(ethane-2,1-diyl) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Antioxidant MD-697, (Oxalylbis(azanediyl))bis(ethane-2,1-diyl) bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate)
O0526-25G O0526-5G
TCIAO0526-25GEA 205 EUR
TCIAO0526-25G TCIAO0526-5G
[Oxalylbis(azanediyl)]bis(ethane-2,1-diyl) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
[Oxalylbis(azanediyl)]bis(ethane-2,1-diyl) bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoate]
Formule: C₄₀H₆₀N₂O₈
Numéro MDL: MFCD01940880
Numéro CAS: 70331-94-1
EINECS: 274-572-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C