Imprimer
Oxymetazoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: SOxymetazoline hydrochloride, 6-tert-butyl-3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, Afrin hydrochloride
O0520-25G O0520-5G
TCIAO0520-25GEA 402 EUR
TCIAO0520-25G TCIAO0520-5G
Oxymetazoline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Oxymetazoline hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₄N₂O·HCl
Point de fusion: 303°C
Numéro MDL: MFCD00058147
Numéro CAS: 2315-02-8
EINECS: 219-015-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,06966
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %