Imprimer
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzothiazin-2-ylacetic acid, 2-(3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazin-2-yl)acetic acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-2-acetic acid
O0504-1G O0504-5G
TCIAO0504-1GEA 59.4 EUR
TCIAO0504-1G TCIAO0504-5G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00087524
Numéro CAS: 6270-74-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %