Imprimer
Oxibendazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (5-Propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl (5-Propoxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
O0499-100MG O0499-500MG
TCIAO0499-100MGEA 95.7 EUR
TCIAO0499-100MG TCIAO0499-500MG
Oxibendazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Oxibendazole
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133728
Numéro CAS: 20559-55-1
EINECS: 243-877-7
Merck Index: 14,06936
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %