Imprimer
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid 3-Oxetanyl ester, 3-Oxetanyl p-Toluenesulphonate, 3-Oxetanyl Tosylate
O0473-5G O0473-25G
TCIAO0473-5GEA 107 EUR
TCIAO0473-5G TCIAO0473-25G
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD08544401
Numéro CAS: 26272-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5918684ab038b52113bedf04a43618ed241dcac&vid=c5918684ab038b52113bedf04a43618ed241dcac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 89.0 deg-C