Imprimer
2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride, 3-(2-Oxo-1,2-dihydro-4-quinolinyl)-DL-alanine hydrochloride
O0468-25G O0468-5G
TCIAO0468-25GEA 158 EUR
TCIAO0468-25G TCIAO0468-5G
2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂O₃
Point de fusion: 225°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839816
Numéro CAS: 4876-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=0.1, DMSO)