Imprimer
n-Octylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: OABr, n-Octylammonium bromide
O0442-1G O0442-5G
TCIAO0442-1GEA 38.5 EUR
TCIAO0442-1G TCIAO0442-5G
n-Octylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
n-Octylamine hydrobromide
Formule: C₈H₁₉N·HBr
MW: 210.16 g/mol
Point de fusion: 208°C
Numéro MDL: MFCD00044802
Numéro CAS: 14846-47-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4a89e43f077a1e890b50f0c2b56c9ada83fdb4&vid=9b4a89e43f077a1e890b50f0c2b56c9ada83fdb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %