Imprimer
Omeprazole sulphide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]thio]benzimidazole
O0437-200MG O0437-1G
TCIAO0437-200MGEA 58.3 EUR
TCIAO0437-200MG TCIAO0437-1G
Omeprazole sulphide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Omeprazole sulphide
Formule: C₁₇H₁₉N₃O₂S
MW: 329.42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869021
Numéro CAS: 73590-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d40c0a1c7dd49ed6536070c6bd8890386804d02d&vid=d40c0a1c7dd49ed6536070c6bd8890386804d02d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C