Imprimer
9-Oxoacridine-10-acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cridanimod, 2-(9-Oxoacridin-10(9H)-yl)acetic acid, 10-(Carboxymethyl)-9(10H)-acridone, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic Acid, 10-carboxymethyl-9-acridanone
O0432-1G O0432-5G
TCIAO0432-1GEA 28.6 EUR
TCIAO0432-1G TCIAO0432-5G
9-Oxoacridine-10-acetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9-Oxoacridine-10-acetic acid (CMA)
Formule: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00157050
Numéro CAS: 38609-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6423779eb029b519c999c33f034baca01dd91f16&vid=6423779eb029b519c999c33f034baca01dd91f16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %