Imprimer
2-n-Octylbenzotriazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0430-200MG O0430-1G
TCIAO0430-200MGEA 55 EUR
TCIAO0430-200MG TCIAO0430-1G
2-n-Octylbenzotriazole ≥98.0% (par GC)
2-n-Octylbenzotriazole
Formule: C₁₄H₂₁N₃
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00963848
Numéro CAS: 112642-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff28071f0c1f4b2ddc124578e7cd21493d7ce7a0&vid=ff28071f0c1f4b2ddc124578e7cd21493d7ce7a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %