9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Ofloxacin Impurity A
O0404-5G
O0404-25G
TCIAO0404-5GEA
73.7
EUR
TCIAO0404-5G
TCIAO0404-25G
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Formule:
C₁₃H₉F₂NO₄ MW: 281.21 g/mol Point de fusion: 311°C |
Numéro MDL:
MFCD00226106 Numéro CAS: 82419-35-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |