Imprimer
1-Octen-3-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oct-1-en-3-one, Pentyl Vinyl Ketone, Amyl Vinyl Ketone
O0382-5G O0382-1G
TCIAO0382-5GEA 131 EUR
TCIAO0382-5G TCIAO0382-1G
1-Octen-3-one ≥95.0% (par GC)
1-Octen-3-one
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126.20 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036558
Numéro CAS: 4312-99-6
EINECS: 224-327-5
ONU: 1224
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %