Imprimer
Omeprazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
O0359-25G O0359-5G
TCIAO0359-25GEA 260 EUR
TCIAO0359-25G TCIAO0359-5G
Omeprazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Omeprazole
Formule: C₁₇H₁₉N₃O₃S
MW: 345.42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083192
Numéro CAS: 73590-58-6
Merck Index: 14,06845
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %