Imprimer
N-n-Octyl-D-glucamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-6-(Octylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, 1-Deoxy-1-(n-octylamino)-D-glucitol
O0358-25G O0358-5G
TCIAO0358-25GEA 66 EUR
TCIAO0358-25G TCIAO0358-5G
N-n-Octyl-D-glucamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-n-Octyl-D-glucamine
Formule: C₁₄H₃₁NO₅
Numéro MDL: MFCD00134352
Numéro CAS: 23323-37-7
EINECS: 245-582-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -22.0 deg (C=0.5, Methanol)