Imprimer
2,2'-Oxybis(ethylamine) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2'-Oxydiethylamine, Bis(2-aminoethyl) Ether, 2,2'-Diaminodiethyl Ether, 2,2'-Oxydiethanamine
O0278-1G O0278-25G O0278-5G
TCIAO0278-1GEA 119 EUR
TCIAO0278-1G TCIAO0278-25G TCIAO0278-5G
2,2'-Oxybis(ethylamine) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Oxybis(ethylamine)
Formule: C₄H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 64°C
Numéro MDL: MFCD00466591
Numéro CAS: 2752-17-2
EINECS: 220-395-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %