Imprimer
1-Oxa-2-oxo-3-thiaindolizinium chloride ≥98.0% (sur base azote total) pour source de radical alkyle
Fournisseur: TCI
Attention
O0270-1G O0270-5G
TCIAO0270-1GEA 59.4 EUR
TCIAO0270-1G TCIAO0270-5G
1-Oxa-2-oxo-3-thiaindolizinium chloride ≥98.0% (sur base azote total) pour source de radical alkyle
1-Oxa-2-oxo-3-thiaindolizinium chloride
Formule: C₆H₄ClNO₂S
Numéro MDL: MFCD00134271
Numéro CAS: 89025-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %