Imprimer
Diethyl oxalacetate sodium salt ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
O0074-25G O0074-500G
TCIAO0074-25GEA 28.6 EUR
TCIAO0074-25G TCIAO0074-500G
Diethyl oxalacetate sodium salt ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Diethyl oxalacetate sodium salt
Formule: C₈H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00035571
Numéro CAS: 40876-98-0
EINECS: 255-122-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %