Imprimer
Octadecylamine acetate >60.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Stearylamine Acetate, Aminooctadecane Acetate
O0015-25G O0015-500G
TCIAO0015-25GEA 18.7 EUR
TCIAO0015-25G TCIAO0015-500G
Octadecylamine acetate >60.0% (par GC)
Octadecylamine acetate
Formule: C₁₈H₃₉N
Numéro MDL: MFCD00060198
Numéro CAS: 2190-04-7
EINECS: 218-583-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 60.0 %