Imprimer
Octadecenylsuccinic anhydride (mixture of isomers) ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0013-25G O0013-500G
TCIAO0013-25GEA 25.3 EUR
TCIAO0013-25G TCIAO0013-500G
Octadecenylsuccinic anhydride (mixture of isomers) ≥93.0% (par GC)
Octadecenylsuccinic anhydride (mixture of isomers)
Formule: C₂₂H₃₈O₃
Numéro MDL: MFCD00014545
Numéro CAS: 28777-98-2
EINECS: 249-210-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 90.0 %
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C