Imprimer
Nifuratel ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-[(Methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 5-((Methylthio)methyl)-3-(((5-nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one
N1167-25G N1167-5G
TCIAN1167-25GEA 297 EUR
TCIAN1167-25G TCIAN1167-5G
Nifuratel ≥98.0% (par HPLC)
Nifuratel
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₅S
MW: 285.27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057257
Numéro CAS: 4936-47-4
EINECS: 225-576-2
Merck Index: 14,06532
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.00 to 15.50 %