1-Ethynyl-3-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-Nitrophenylacetylene, 1-Ethynyl-3-nitrobenzene, (3-Nitrophenyl)ethyne, (3-Nitrophenyl)acetylene
N1148-200MG
N1148-1G
TCIAN1148-200MGEA
52.8
EUR
TCIAN1148-200MG
TCIAN1148-1G
1-Ethynyl-3-nitrobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethynyl-3-nitrobenzène
Formule:
C₈H₅NO₂ Point d'ébullition: 120°C |
Numéro MDL:
MFCD02181150 Numéro CAS: 3034-94-4 EINECS: 221-232-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |