Imprimer
Nocodazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
N1138-25MG N1138-100MG
TCIAN1138-25MGEA 158 EUR
TCIAN1138-25MG TCIAN1138-100MG
Nocodazole ≥98.0% (par HPLC)
Nocodazole
Formule: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005588
Numéro CAS: 31430-18-9
EINECS: 250-626-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%