Imprimer
(3-(Naphthalen-1-yl)phenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
N1131-1G N1131-5G
TCIAN1131-1GEA 162 EUR
TCIAN1131-1G TCIAN1131-5G
(3-(Naphthalen-1-yl)phenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(3-(Naphthalen-1-yl)phenyl)boronic acid
Formule: C₁₆H₁₃BO₂
Numéro MDL: MFCD11045054
Numéro CAS: 881913-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %