Imprimer
4-(4-Nitrophényl)morpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N1124-5G N1124-25G
TCIAN1124-5GEA 17.6 EUR
TCIAN1124-5G TCIAN1124-25G
4-(4-Nitrophényl)morpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Nitrophényl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023317
Numéro CAS: 10389-51-2
EINECS: 233-851-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7244479aa0359c55e6fac80002ace6d0aacab265&vid=7244479aa0359c55e6fac80002ace6d0aacab265&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C